missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IDO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16333675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16333675 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16333675

Marca: Invitrogen™ PA586807

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

IDO1 is an intracellular heme-containing enzyme that catalyzes the oxidative cleavage of the indole ring of several important regulatory molecules like tryptophan, serotonin, and melatonin. By doing this, IDO1 initiates the production of biologically active metabolites, commonly referred to as kynurenines. IDO1 is widely expressed in a variety of human tissues as well as in macrophages and dendritic cells (DCs). In inflammation, interferons (IFNs) act on specific receptors to trigger IDO1 induction. The production of IFN-gamma and induction of IDO1 represent important antimicrobial mechanisms. Degradation and depletion of tryptophan by IDO1 inhibits the growth of viruses, bacteria and parasites. Furthermore, IDO1 plays a complex and crucial role in immunoregulation during infection, pregnancy, autoimmunity, transplantation, and neoplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IDO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Ido1
N.º de referencia del gen P14902, P28776, Q9ERD9
Alias de gen EC 1.13.11.52; IDO; IDO1; IDO-1; INDO; indolamine 2,3 dioxygenase; indole 2,3-dioxygenase; indoleamine; indoleamine 2,3-dioxygenase 1; indoleamine 23-dioxygenase; Indoleamine-2; indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase; indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
Símbolos de los genes Ido1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues in Human INDO.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15930, 3620, 66029
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.