missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO-IN-3, MedChemExpress

Código de producto. 16463257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463257 50 mg 50 miligramos
16497238 10 mg 10 miligramos
16479767 5 mg 5 miligramos
16400296 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16987

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.

IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IDO-IN-3
CAS 2070018-30-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12BrFN6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN
Peso molecular (g/mol) 359.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.15
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.