missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO-IN-12, MedChemExpress

Código de producto. 16481209
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16481209 1 mg 1 miligramo
16497597 5 mg 5 miligramos
16494848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16481209 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115122

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.

IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IDO-IN-12
CAS 1888341-29-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11BrFN5O3S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.13 mM)
SMILES FC1=CC=C(N2C(C3=NON=C3NCCSC)=NOC2=O)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 416.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.23
Porcentaje de pureza 97.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.