missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDO-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16480688
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480688 5 mg 5 miligramos
16498238 10 mg 10 miligramos
16474127 50 mg 50 miligramos
16430366 2 mg 2 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480688

Marca: Medchem Express HY79531

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.

IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IDO-IN-1
CAS 914638-30-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7BrFN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (379.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NON=C1/C(NO)=N/C2=CC(Br)=C(F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 316.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.09
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.