missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IDNK Monoclonal Antibody (1H4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15583212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15583212 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15583212 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA523317

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: KKTYRDILTQ GKDGVALKCE ESGKEAKQAE MQLLVVHLSG SFEVISGRLL KREGHFMPPE LLQSQFETLE PPAAPENFIQ ISVDKNVSEI IATIMETLKM K.

The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IDNK
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica Idnk
N.º de referencia del gen Q5T6J7
Alias de gen 5133401N09Rik; bA522I20.2; BCRG2; C9orf103; glucokinase-like protein; gluconate kinase; gluconokinase-like protein; hGntK; Idnk; idnK gluconokinase homolog (E. coli); IDNK, gluconokinase; idnK, gluconokinase homolog; KIAA1824; probable gluconokinase; WDR22
Símbolos de los genes Idnk
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IDNK (NP_001001551, 41 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 414328
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.