missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDH-305, MedChemExpress

Código de producto. 16410297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16410297 50 mg 50 miligramos
16484956 100 mg 100 miligramos
16433938 10 mg 10 miligramos
16430986 200 mg 200 miligramos
16416657 5 mg 5 miligramos
16401049 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16410297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IDH-305 is an orally available, mutant-selective and brain-penetrant IDH1 inhibitor that targets IDH1 (R132) mutation. IDH-305 exhibits greater than 200 fold selectivity for mutant IDH1 isoforms vs. WT (IC50= 27 nM (IDH1R132H), 28 nM (IDH1R132C), 6.14 μM (IDH1WT)).

IDH-305 is an orally available, mutant-selective and brain-penetrant IDH1 inhibitor that targets IDH1 (R132) mutation. IDH-305 exhibits greater than 200 fold selectivity for mutant IDH1 isoforms vs. WT (IC50= 27 nM (IDH1R132H), 28 nM (IDH1R132C), 6.14 μM (IDH1WT)).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IDH-305
CAS 1628805-46-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22F4N6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (305.84 mM)
SMILES O=C1OC[C@H]([C@@H](F)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC(C)=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NC=C4)C=N3)C)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 490.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.