Descripción
- Durable and reusable foam stoppers are an economical way to keep the contents of your containers secure.
- Open-cell foam has a uniform density.
- Leaves no fibers like cotton
- Breathable, nonabsorbent, chemcial resistant, heat tolerant, and retains shape after repeated use.
- Can also be used as a cleaner for pipettes, tubes, vials and precision tubing.
- Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | De 27 a 34 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpiador para pipetas, tubos, viales y tubos de precisión |
| Altura (métrico) | 44.5 mm |
| Cantidad | 200 por unidad |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Blanco |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Tapón |