missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDE1, MedChemExpress

Código de producto. 16413078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413078 10 mg 10 miligramos
16465807 5 mg 5 miligramos
16462606 25 mg 25 miligramos
16450669 1 mg 1 miligramo
16439636 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413078

Marca: Medchem Express HY100533

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.

IDE1 is an inducer of definitive endoderm 1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IDE1
Forma física Solid
CAS 1160927-48-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.94 mM)
SMILES OC(C1=C(/C=N/NC(CCCCCC(O)=O)=O)C=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 306.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.31
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.