missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ID-8, MedChemExpress

Código de producto. 16472927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472927 50 mg 50 miligramos
16499397 5 mg 5 miligramos
16496858 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472927

Marca: Medchem Express HY15838

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase (DYRK). ID-8 sustains embryonic stem cell (ESC) self-renewal and pluripotency. ID-8 enhances Wnt-mediated hESC survival and proliferation via inhibition of DYRKs.

ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase (DYRK). ID-8 sustains embryonic stem cell (ESC) self-renewal and pluripotency. ID-8 enhances Wnt-mediated hESC survival and proliferation via inhibition of DYRKs.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ID-8
CAS 147591-46-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (157.56 mM)
SMILES OC1=CC2=C(C=C1)C([N+]([O-])=O)=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.