missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

iCRT3, MedChemExpress

Código de producto. 16463898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463898 10 mg 10 miligramos
16496617 5 mg 5 miligramos
16492896 25 mg 25 miligramos
16444936 100 mg 100 miligramos
16400267 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463898

Marca: Medchem Express HY103705

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.

iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material iCRT3
Forma física Solid
CAS 901751-47-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (380.20 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCCC1=CC=CC=C1)CSCC2=C(C)OC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
Peso molecular (g/mol) 394.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.53
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.