Learn More
Solución de sintonización de provisión ICP-MS, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ICP-MS Stock Tuning Solution |
| Densidad | 1.06 g/cm3 |
| Forma física | Líquido |
| pH | <2 |
| Para utilizar con (equipo) | ICP-OES and ICP-MS |
| Tipo | Certified Reference Materials |
| Industry Type | Testing Food, Environmental, Pharma,Biotech, Mining, Mineralogy, Petrochem Industries |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándares para ICP e ICP-MS |