Learn More
Solución estándar madre B de ICP-MS para 200.8, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15456325 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15456325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040486.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICP-MS Stock Standard solution B for 200.8
Forma física Líquido
Concentración Matrix: 1% HNO3
Número MDL MFCD00803327
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure