Learn More
Estándar interno de ICP-MS para 6020, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ICP-MS Internal Standard for 6020 |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD01868829 |
| Número UN | UN3264 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |