missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICOS Antibody (669214) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB69753D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Especificaciones
| ICOS | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction | |
| 669214 | |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human ICOS and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ICOS cocktail, Glu21-Phe141, Accession # Q9Y6W8 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 29851 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG3 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido