Learn More
Icilin, MedChemExpress
Código de producto. p-200099937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16440707 50 mg 50 miligramos
16424388 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16440707
Marca: Medchem Express HY11062
MedChemExpress Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icilin
CAS 36945-98-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N3O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo AG-3-5
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (173.47 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2O)CC=C(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 311.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.29
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease