missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ICI 204,448 hydrochloride

Descripción
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 501.84 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?