missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ichorcumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody

Código de producto. 30132347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30132347 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30132347 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554906

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

Ichorcumab is a monoclonal antibody that inhibits the activity of tissue factor (TF), thereby reducing thrombin generation and subsequent clot formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ichorcumab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen JNJ-64179375
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human F2/Prothrombin.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.