Description
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Spherical VIA sensor
- Spherical UVA sensor
- Independent power supply
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | KBF/KBF PRO 260/470, KB PRO 260/470 |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Lighting |
| Incluye | LQC |