Learn More
BINDER™ ICH Light Module
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KB PRO/KBF/KBF 260/470
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Independent power supply
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720 |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Lighting |