Learn More
Kartell™ Contenedor para hielo
Código de producto. 12657795
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12657795 4,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 12657795 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enfríe las muestras con hielo seco o picado con un contenedor que tiene excelentes características de aislamiento. El contenedor para hielo Kartell™ está equipado con una tapa y asas laterales, y puede soportar nitrógeno líquido durante unos minutos si es necesario.
  • Equipado con tapa y dos asas laterales
  • Grosor de aprox. 15 mm
  • Excelente característica de aislamiento
  • Se puede utilizar con hielo seco o picado y mezclas de refrigeración
  • Resistente al nitrógeno líquido durante unos minutos
Especificaciones
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro (métrico) 270 mm
Tipo de tapón Tapa
Incluye Tapa y dos asas laterales
Material Pur. expandido
Color Rojo
Capacidad (métrico) 4,5 L