missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Icatibant, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Icatibant |
| CAS | 130308-48-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C59H89N19O13S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | HOE 140 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (76.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@]1(C[C@@H](C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)=O)N2C([C@@H]3N(C([C@H](CO)NC([C@H](CC4=CC=CS4)NC(CNC([C@@H]5C[C@@H](O)CN5C([C@H]6N(C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O)CCC6)=O)=O)=O)=O)=O)CC7=C(C=CC=C7)C3)=O)[C@]2([H])CCCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1304.52 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido