Learn More
Icariin, MedChemExpress
Código de producto. 16482336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16482336 500 mg 500 miligramos
16481476 200 mg 200 miligramos
16458956 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16482336
Marca: Medchem Express HYN0014
MedChemExpress Icariin is a flavonol glycoside. Icariin inhibits PDE5 and PDE4 activities with IC50s of 432 nM and 73.50 μM, respectively. Icariin also is a PPARα activator.
Icariin is a flavonol glycoside. Icariin inhibits PDE5 and PDE4 activities with IC50s of 432 nM and 73.50 μM, respectively. Icariin also is a PPARα activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Icariin
CAS 489-32-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H40O15
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ieariline
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (184.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=C(C/C=C(C)/C)C(OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)C5=O)=C5C(O)=C2)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 676.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus