missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICAM-2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (033), Invitrogen™

Código de producto. p-7240488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17729793 50 μL 50 microlitros
17789653 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17729793 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543444

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human ICAM-2/CD102

ICAM-2 is a member of the intercellular adhesion molecule (ICAM) family. All ICAM proteins are type I transmembrane glycoproteins, contain 2-9 immunoglobulin-like C2-type domains, and bind to the leukocyte adhesion LFA-1 protein. ICAM-2 may play a role in lymphocyte recirculation by blocking LFA-1-dependent cell adhesion. It mediates adhesive interactions important for antigen-specific immune response, NK-cell mediated clearance, lymphocyte recirculation, and other cellular interactions important for immune response and surveillance. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. Diseases associated with ICAM2 include Colon Carcinoma In Situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 033
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ICAM2
N.º de referencia del gen P13598
Alias de gen CD102; Icam2; ICAM-2; Intercellular adhesion molecule 2; Ly-60; Lymphocyte function-associated AG-1 counter-receptor; RP23-418O11.10-001
Símbolos de los genes ICAM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ICAM-2/CD102 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3384
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.