Learn More
Invitrogen™ Rat ICAM-1 ELISA Kit
Código de producto. 17175919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17175919 5 x 96 pruebas cada uno
15415383 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17175919
Marca: Invitrogen™ ERICAM1X5
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat InterCellular Adhesion Molecule 1 (Rt ICAM-1) ELISA quantitates Rt ICAM-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt ICAM-1. Principle of the method The Rat ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La ICAM-1 (CD54) es una glicoproteína de membrana integral de tipo 1 de cadena única de 85-110 kDa con un dominio extracelular de cinco repeticiones de la superfamilia de inmunoglobulinas, una región transmembrana y un dominio citoplasmático. ICAM-1 tiene 7 sitios potenciales de glicosilación unidos al nitrógeno y comparte una considerable homología de secuencia de aminoácidos con ICAM-3 (CD50) e ICAM-2 (CD102). ICAM-1 se enlaza a las integrinas de tipo CD11a/CD18 (molécula de adhesión leucocitaria, LFA-1), o CD11b/CD18 (Mac-1) y es explotada por el Rhinovirus como receptor. La ICAM-1 se expresa por medio de células endoteliales activadas y se detecta en células epiteliales, fibroblastos, condrocitos, linfocitos B, linfocitos T (bajos), monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, con niveles más bajos que aumentan al producirse la inflamación. La ICAM-1 también se detecta en algunas células de carcinoma y melanoma. La ICAM-1 soluble es detectable en el plasma y se eleva en pacientes con varios síndromes inflamatorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q00238
Intervalo del ensayo De 28,81 pg/ml a 7000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/ml
Intervalo de calibración De 20 pg/ml a 7000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25464
Símbolo de gen CD54,ICAM
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD54, ICAM
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min