missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICAM-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ICAM-1 |
|---|---|
| Concentración | 0.34 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16897473
|
Proteintech
10831-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16887473
|
Proteintech
10831-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD54, (MW 90,000) antigen is the Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1) and is the ligand for LFA-1 mediated adhesion. CD54 is weakly expressed on peripheral blood leukocytes. Upon activation the antigen is expressed strongly on B cells, T cells, macrophages and granulocytes. ICAM-1 is also inducible on endothelial cells, epithelial cells and fibroblasts.Especificaciones
| ICAM-1 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P05362 | |
| 3383 | |
| ICAM-1 Fusion Protein Ag1188 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ICAM1 |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BB2, CD54, ICAM 1, ICAM1, P3.58 | |
| ICAM1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto