missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4), Biotin
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11599092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11599092 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11599092

Marca: Invitrogen™ MA119527

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular epitope of CD54 (ICAM-1), a 85-110 kDa type I transmembrane glycoprotein (receptor for rhinovirus) expressed on activated endothelial cells, T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells; the expression of CD54 is upregulated by activation.

ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica ICAM1
N.º de referencia del gen P05362
Alias de gen BB2; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; Human rhinovirus receptor; ICAM; Icam1; ICAM-1; ICAM-1; CD54 homolog; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Ly-47; major group rhinovirus receptor; MALA2; MALA-2; MyD10; P3.58; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
Símbolos de los genes ICAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Raji cells and spleen cells fused with NS1 cells.
Método de purificación Size-exclusion chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.