missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICA1 Monoclonal Antibody (C7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17897022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17897022 200 μL 200 microlitros
17634156 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17897022

Marca: Invitrogen™ MA541622

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICA1 Monoclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren's syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica ICA1
N.º de referencia del gen Q05084, Q63054
Alias de gen 69 kDa islet cell autoantigen; 69kDa; diabetes mellitus type I autoantigen; ica1; ica1 {ECO:0000312; ICA69; ICAp69; Islet cell autoantigen 1; islet cell autoantigen 1 isoform; islet cell autoantigen 1, 69 kDa; islet cell autoantigen 1, 69kDa; islet cell autoantigen p69; p69; RGD:621465}; testicular tissue protein Li 162; Unknown (protein for MGC:134001); zgc:92566
Símbolos de los genes ICA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein Islet Cell Autoantigen 1. The antigen corresponds to amino acid range 1-258 of the target protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3382, 81024
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.