Learn More
BD BBL™ Paquete de agar neutralizador de desinfectante IC-XT, placas RODAC™ LL
Descripción
Los productos del paquete IC-XT (en inglés, Isolator Cleanroom-Extended Temperature) se esterilizan mediante rayos gamma para permitir el control de la higiene ambiental y de los productos en salas limpias de producción farmacéutica, salas de llenado y aisladores.
- Se utiliza para controlar la eficacia de la desinfección en entornos controlados
- Para su uso en procedimientos de detección y recuento de microorganismos replicados
- Medio especificado en la farmacopea de Estados Unidos y la farmacopea europea para los procedimientos de ensayo de recuento microbiano aeróbico total
- Para el análisis de superficie, aplique la superficie de la placa directamente a la superficie que se está analizando y ejerza una presión moderada (sin frotar ni mover la superficie de agar)
- Las zonas (paredes, suelos, etc.) pueden dividirse en secciones o rejillas y las muestras se toman de puntos específicos dentro de la rejilla.
Placas de medios con tapa de bloqueo RODAC™ (en inglés, Replicate Organism Detection And Counting)
- Especialmente recomendado para la monitorización de superficies de importancia sanitaria
- Permite una manipulación cómoda y reduce el riesgo de contaminación accidental
- El mecanismo de bloqueo de la tapa (LL) permite bloquear fácilmente las placas para un transporte seguro
- Garantiza un ajuste seguro entre la tapa y la base para evitar apertura accidental de las placas
- Las placas bloqueadas permiten una aireación adecuada durante la incubación
- Las placas se proporcionan en la posición de desbloqueo para facilitar la extracción de tapa
- Simplemente gire la base y la tapa hacia la posición deseada para bloquear o desbloquear la placa
- Están envasados en películas de plástico impermeables para lograr una mayor estabilidad y facilitar el almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa de bloqueo |
| Certificaciones/conformidad | USP, EP, ISO 11137 |
| Contenido y almacenamiento | 2 °-25 °C (temperatura ideal: 15°-22 °C) |
| Detecta | Microorganismos |
| Formato | Placas BODAC preparadas |
| Tipo de producto | Placas de agar neutralizadoras de desinfectante |
| Esterilidad | Estéril |
| Formulación | Por cada litro: 15 g de digestión pancreática de caseína, 5 g de digestión de papaína de soja, 5 g de cloruro de sodio, 0,7 g de lecitina, 5 g de polisorbato 80, 0,5 g de tiosulfato sódico, 3,5 g de piruvato sódico, 1 g de L-histidina, 18,5 g de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de microorganismos que sobreviven después del tratamiento de desinfección |
| Incluye | Bolsa de desecante de gel de sílice SORB-IT™ |
| Mostrar más |