missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress

Código de producto. p-200096358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458108 10 mg 10 miligramos
16450568 5 mg 5 miligramos
16434027 50 mg 50 miligramos
16417876 100 mg 100 miligramos
16431926 500 mg 500 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458108

Marca: Medchem Express HY50844

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.

Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40N4O8S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo MK-677 MK-0677
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 624.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.77
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.