Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16434027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16434027 50 mg 50 miligramos
16458108 10 mg 10 miligramos
16450568 5 mg 5 miligramos
16417876 100 mg 100 miligramos
16431926 500 mg 500 miligramos
5 options
Código de producto. 16434027
Marca: Medchem Express HY50844
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H40N4O8S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-677 MK-0677
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 624.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.77
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder