missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibudilast, MedChemExpress

Código de producto. 16404477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16404477 50 mg 50 miligramos
16498598 10 mg 10 miligramos
16468446 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404477

Marca: Medchem Express HYB0763

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ibudilast (KC-404; AV-411; MN-166) is a cyclic AMP phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Ibudilast has platelet anti-aggregatory effects. Ibudilast can be used for the research of asthma for its inhibitory effects on tracheal smooth muscle contractility. Ibudilast may be a useful neuroprotective and anti-dementia agent counteracting neurotoxicity in activated microglia.

Ibudilast (KC-404

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ibudilast
Forma física Solid
CAS 50847-11-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KC-404 AV-411 MN-166
Información de solubilidad DMSO : ≥ 140 mg/mL (607.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)C(C1=C2C=CC=CN2N=C1C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 230.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.