Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas preteñidas iBright
Descripción
La escalera de proteínas preteñida iBright contiene doce proteínas recombinantes, diez (de 11 a 250 kDa) teñidas de azul y etiquetadas con flúor para una visualización fluorescente directa y cercana a IR y dimensionamiento de proteínas, y dos proteínas (30 kDa y 80 kDa) que no están teñidas y contienen sitios de unión de IgG para unir los anticuerpos primarios y secundarios utilizados para la detección quimioluminiscente y fluorescente de la proteína diana. Estas dos proteínas sin teñir son compatibles con sustratos quimioluminiscentes y anticuerpos fluorescentes.
- Amplio intervalo de tamaños: doce proteínas que abarcan de 11 a 250 kDa
- Visualización fluorescente: detecte las diez proteínas teñidas utilizando el láser rojo de 670 nm o el canal de 700 nm de un generador de imágenes de fluorescencia
- Confirmación de Western blot: detecte las dos proteínas sin teñir utilizando el sistema de detección de la proteína diana
- Listo para usar: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles
- Bandas nítidas: bandas claras y nítidas para la visualización directa tanto en gel como en membrana
- Banda de referencia: La banda de 55 kDa tiene una mayor intensidad para facilitar la orientación
- Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE y Western blot
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Detección | Quimioluminiscencia o fluorescencia |
| Color | Azul |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis y western blotting |
| Cantidad | 25 μl |
| Teñido | Sí |
| Requisitos de almacenamiento | Conservar a –20 °C |
| Tipo de producto | Marcadores de peso molecular de proteínas |
| Stain Type | Preteñido |