missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBR2, MedChemExpress

Código de producto. 16403908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16403908 10 mg 10 miligramos
16464936 100 mg 100 miligramos
16436627 5 mg 5 miligramos
16430267 50 mg 50 miligramos
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16403908

Marke: Medchem Express HY103710

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.

IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material IBR2
CAS 313526-24-8
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.69 mM)
SMILES O=S(N1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1)(CC5=CC=CC=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 400.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.49
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.