Learn More
Ibotenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16433956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16433956 25 mg 25 miligramos
16479278 10 mg 10 miligramos
16474937 50 mg 50 miligramos
16471708 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16433956
Marca: Medchem Express HYN2311
MedChemExpress Ibotenic acid has agonist activity at both the N-methyl-D-aspartate (NMDA) and trans-ACPD or metabolotropic quisqualate (Qm) receptor sites.
Ibotenic acid has agonist activity at both the N-methyl-D-aspartate (NMDA) and trans-ACPD or metabolotropic quisqualate (Qm) receptor sites.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibotenic acid
CAS 2552-55-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N2O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (RS)-Ibotenic acid DL-Ibotenic acid
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (31.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (31.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N)C(ON1)=CC1=O
Peso molecular (g/mol) 158.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration