Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™, nitrocelulosa, tamaño normal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12023765
Click to view available options
Cantidad:
10 sets
3 x 10 sets
Dimensions (LxW):
Normal, 13,5 cm x 8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. 12023765
Marca: Invitrogen™ IB301031
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas
Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de nitrocelulosa
  • Compuestas de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas
  • Tamaño de poro: 0,2 μm
  • Capacidad de unión a proteínas: 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 13,5 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 3 x 10 sets
Formato Pila de transferencia
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento 30 conjuntos de pilas de transferencia en tres cajas. Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) Normal, 13,5 cm x 8 cm
Línea de productos iBlot
Suficiente para 30 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol