Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200000344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
3 x 10 pilas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
17831374 10 pileup cada uno
17862878 3 x 10 pilas paquete de 30
2 options
Código de producto. 17831374
Marca: Invitrogen™ IB33002
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
  • Las pilas de transferencia iBlot 3 se utilizan con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 para la transferencia de proteínas de un gel SDS-PAGE a un soporte de membrana cuando se realizan experimentos de Western Blot.
  • Cada pila de transferencia iBlot 3 contiene láminas de electrodos de fibra de cobre, geles de tampón sólido de ánodo y cátodo optimizados y una membrana de transferencia de nitrocelulosa preacondicionada.
  • Esta pila de tamaño mini (8 cm x 8 cm) se puede utilizar con un gel de tamaño mini.
  • El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de nitrocelulosa
  • La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad.
  • La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo.
  • Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas.
  • La capacidad de unión de proteínas es de 209 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 pileup
Formato Pila de transferencia
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm (mini)
Línea de productos iBlot
Suficiente para 10 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible