Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, PVDF
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
3 x 10 pilas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Las pilas de transferencia iBlot 3 se utilizan con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 para la transferencia de proteínas de un gel SDS-PAGE a un soporte de membrana cuando se realizan experimentos de Western Blot.
- Cada pila de transferencia iBlot 3 contiene láminas de electrodos de fibra de cobre, geles de tampón sólido de ánodo y cátodo optimizados y una membrana de transferencia de PVDF preacondicionada.
- Esta pila midi (13 cm × 8,3 cm) se puede utilizar con geles de tamaño midi o con dos geles de tamaño mini.
- El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia Western Blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de PVDF
- La membrana de PVDF (0,2 μm de tamaño de poro y de baja fluorescencia) en esta pila tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa.
- Está preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes.
- La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo.
- Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas.
- La capacidad de unión de proteínas es de 240 μg/cm2.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | 13,5 x 8 cm (midi) |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 10 transferencias |
| Mostrar más |