Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7225566
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15286066
Marca: Invitrogen™ IB24002
Pilas de consumibles con membranas de transferencia de PVDF integradas para la transferencia seca de proteínas
Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
  • Vida útil aumentada
  • Envase compacto y reducido
  • Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Características de la membrana de PVDF
  • Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
  • Mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa
  • Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
  • Capacidad de unión a proteínas: 240 μ/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex midi (u otros tipos de gel midi), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 pileup
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Línea de productos iBlot™
Suficiente para 10 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium oxide, ethylene glycol