missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Ibipinabant, MedChemExpress

Código de producto. 16468767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468767

Marca: Medchem Express HY14791A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.

(±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (±)-Ibipinabant
CAS 362519-49-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20Cl2N4O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-SLV319 (±)-BMS-646256
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.60 mM)
SMILES C/N=C(N1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)C1)\NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 487.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.4
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado