Learn More
Invitrogen™ Tarjetas iBind™
Código de producto. p-8394001
Click to view available options
Cantidad:
10 tarjetas
40 tarjetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 40
Código de producto. 15825171
Marca: Invitrogen™ SLF1010X4
Edge
Includes
Cada caja contiene 10 tarjetas
Requires
Dispositivo iBind Western
Para su uso con el dispositivo iBind Western
El dispositivo automatizado iBind Western realiza cada paso del flujo de trabajo del procesamiento Western, desde el bloqueo y el lavado hasta las incubaciones de anticuerpos. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el flujo lateral secuencial (SLF), en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
  • Exclusiva matriz de fibra de vidrio patentada que permite un flujo óptimo y homogéneo de las soluciones de inmunodetección.
  • Larga vida útil: almacene las tarjetas iBind durante 12 meses a temperatura ambiente.
  • Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
  • Aporta automatización y simplicidad al protocolo de Western.
  • Cada tarjeta iBind admite una minimembrana
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Capacidad 1 minitransferencia por tarjeta
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Dispositivo iBind Western
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos iBind
Capacidad de procesamiento 1 minitransferencia por tarjeta
Tipo Tarjeta
Cantidad 40 tarjetas
Condiciones de envío Temperatura ambiente