Learn More
IBA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16897593 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897593 150 μL 150 microlitros
16807603 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16897593
Marca: Proteintech 109041AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.
Especificaciones
Antígeno IBA1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AIF1
N.º de referencia del gen O70200, P55008
Alias de gen AIF 1, AIF1, G1, IBA1, IRT 1, Protein G1
Símbolos de los genes AIF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IBA1 Fusion Protein Ag1363
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11629, 199
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG