Learn More
IKA™ Baño de plástico IB 18 Eco
Código de producto. 15658913 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15658913
Marca: IKA™ 0004248200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de plástico que puede contener hasta 18 l.
  • Baño de plástico
  • L
  • Temperatura máx.: 100 °C, solo agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 18 L
Intervalo de temperatura Hasta 100 °C
Dimensiones (Pr x An x Al) 584 x 338 x 155 mm