Learn More
IAXO-102, MedChemExpress
Código de producto. 16455906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16455906 100 mg 100 miligramos
16431447 50 mg 50 miligramos
16407957 5 mg 5 miligramos
16405238 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16455906
Marca: Medchem Express HY125171
MedChemExpress IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IAXO-102
Forma física Solid
CAS 1115270-63-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H71NO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (85.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H](CN)O[C@@H]1OC)O)OCCCCCCCCCCCCCC
Peso molecular (g/mol) 585.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.94
Porcentaje de pureza 98.0%