missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ianalumab Recombinant Human Monoclonal Antibody

Descripción
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Ianalumab (VAY736) is a monoclonal antibody that depletes B cells and blocks B cell activating factor receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ianalumab |
| Aplicaciones | ELISA, SDS-Page |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Alias de gen | VAY-736 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Human TNFRSF13C/CD268. |
| Método de purificación | Protein A/G |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?