Learn More
IACS-9571 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16416417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16416417 5 mg 5 miligramos
16444756 100 mg 100 miligramos
16443678 10 mg 10 miligramos
16440067 50 mg 50 miligramos
16430969 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16416417
Marca: Medchem Express HY102000B
MedChemExpress IACS-9571 (ASIS-P040) hydrochloride is a potent and selective inhibitor of TRIM24 and BRPF1, with an IC50 of 8 nM for TRIM24, and Kds of 31 nM and 14 nM for TRIM24 and BRPF1, respectively.
IACS-9571 (ASIS-P040) hydrochloride is a potent and selective inhibitor of TRIM24 and BRPF1, with an IC50 of 8 nM for TRIM24, and Kds of 31 nM and 14 nM for TRIM24 and BRPF1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IACS-9571 hydrochloride
CAS 2319611-93-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H43ClN4O8S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ASIS-P040 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (184.03 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (14.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=S(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(NC2=C(OC3=CC(OCCC)=CC(OCCCCN(C)C)=C3)C=C(N4C)C(N(C)C4=O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 679.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 679.22
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death