Learn More
Brady™ i7500 Print Roller
Código de producto. 30279170
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
50 mm
80 mm
114 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
30279170 114 mm cada uno
30279191 25 mm cada uno
30279164 50 mm cada uno
30279133 80 mm cada uno
4 options
Código de producto. 30279170
Marca: Brady™ 177734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with the i7500 Industrial Label Printer.
  • Rubber roller material recommended for high print accuracy on small and large labels
  • Using a roller of similar width as the media reduces wrinkling and extends printhead life
  • Use narrowest roller that covers the media width, and use narrowest ribbon that covers both media and roller
  • Rollers are easily changed-out using the included T-20 wrench that ships with all i7500 printer models
  • Clean rollers often with IPA cleaning swabs (#PCK-6) and replace worn or rough rollers to prevent damage to the printhead and optimize print quality
Especificaciones
Tipo de producto Alignment Roll
Para utilizar con (equipo) i7500
Longitud (métrico) 114 mm
Anchura (métrico) 171.45 mm
Altura (imperial) 2.5 in.
Altura (métrico) 63.5 mm
Fondo (imperial) 1.75 in.
Fondo (métrico) 44.45 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 171.45 x 63.5 x 44.45 mm
Capacidad de color Green
Modelo i7500-PR-ROLL-114
Cantidad 1 Ea.