Learn More
Brady™ i7500 Industrial Label Printer
Código de producto. p-200109834
Change view
Click to view available options
Tipo de software:
Estación de trabajo Suite Brady
Estación de trabajo básica Brady
Tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
Cortador automático
Código de producto. Tipo de software Tipo de tapón unitSize Incluye
30279200 Estación de trabajo básica Brady UE cada uno -
30279179 Estación de trabajo Suite Brady UE cada uno -
30279211 Estación de trabajo básica Brady UE cada uno Cortador automático
30279178 Estación de trabajo Suite Brady UE cada uno Cortador automático
30279157 Estación de trabajo básica Brady Reino Unido cada uno -
30279177 Estación de trabajo Suite Brady Reino Unido cada uno -
30279188 Estación de trabajo básica Brady Reino Unido cada uno Cortador automático
30279199 Estación de trabajo Suite Brady Reino Unido cada uno Cortador automático
8 options
Código de producto. 30279200
Marca: Brady™ 177739
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-performance 76.2 mm core label printing the way you never thought possible.
  • No need to set print speed, heat, offsets, sensor mode or sensor location - i7500 does it automatically without wasteful trial-and-error print tests
  • No need to calibrate wasted blank labels - i7500 detects the part size and spacing, and prints on the very first label
  • i75-Series ribbons auto-center with the ink always facing the correct way; the i7500 will warn you if the ink type is a mismatch with the installed label material
  • Over 4,000 stock i75-Series label parts and ribbons in 80+ materials operate in full smart-mode functionality
  • Manual 76.2 mm core label rolls and 25.4 mm core ribbons will also function in full manual mode where the operator makes necessary adjustments for print settings, sensor adjustments, label calibration and correct ribbon pairing
  • Brady WorkStation software (included) auto-detects the installed part for driverless 1-click setup and label file creation; or use Windows driver if using non-Brady software
  • 300 dpi print resolution for day-to-day printing, or user can quickly field-exchange with optional 600 dpi printhead with no calibration or firmware update required
  • Standard configuration ships with a Tear Bar; optional Auto Cutter accessories can be easily user-installed with four fastening screws
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Blue, Gray
Tipo de pantalla Color LCD Touchscreen
Material Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Longitud (imperial) 20.9 in.
Anchura (imperial) 11.5 in.
Longitud (métrico) 530.86 mm
Anchura (métrico) 292.1 mm
Altura (imperial) 14.6 in.
Altura (métrico) 370.84 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 292.1 x 370.84 x 530.86 mm
Capacidad de color Monocolour
Memoria 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modelo i7500-300-EU
Velocidad de impresión 304.8 mm/sec.
Resolución 300 dpi
Tipo de software Estación de trabajo básica Brady
Tipos de conector USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Peso (imperial) 40 lb.
Peso (métrico) 18.14 kg
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 Year
Tensión 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i7500-300-EU
Tipo de tapón UE