Learn More
Brady™ i75 Series R4400 Ribbon for the i7500 Label Printer
Description
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R4400 Series High-Density Colored Resin formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Ink Jet |
| Longitud (imperial) | 328.08 yd. |
| Anchura (imperial) | 2.36 in. |
| Longitud (métrico) | 300 m |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Grosor (métrico) | 4.5 μm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?