Learn More
Brady™ i75 Series R4400 Ribbon for the i7500 Label Printer
Código de producto. 30279135
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
60 mm
83 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
30279135 Verde 60 mm cada uno
30279184 Blanco 60 mm cada uno
30279190 Blanco 83 mm cada uno
30279202 Blanco 110 mm cada uno
30279155 Rojo 60 mm cada uno
30279144 Rojo 83 mm cada uno
30279174 Rojo 110 mm cada uno
30279192 Azul 60 mm cada uno
30279208 Azul 83 mm cada uno
30279204 Azul 110 mm cada uno
30279138 Verde 83 mm cada uno
11 options
Código de producto. 30279135
Marca: Brady™ 176786
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R4400 Series High-Density Colored Resin formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Especificaciones
Tipo de producto Printer Ribbon
Color Verde
Para utilizar con (equipo) i7500
Material Polyester
Print Technology Ink Jet
Longitud (imperial) 328.08 yd.
Anchura (imperial) 2.36 in.
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 60 mm
Grosor (métrico) 4.5 μm
Dimensiones (L x An) 60 mm x 300 m
Cantidad 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R4400-GR
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.