Learn More
Brady™ Impresora industrial de etiquetas i5300 UE
Código de producto. 17449092
Change view
Click to view available options
Print Technology:
Transferencia térmica directa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Print Technology unitSize
17449092 Transferencia térmica directa cada uno
1 options
Código de producto. 17449092
Marca: Brady™ 151274
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Configure, desconecte e imprima más rápido de lo que haya imaginado con la impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i5300. Con un marco de metal sólido, esta impresora puede gestionar aplicaciones de etiquetado de gran volumen y mezcla.
La impresora de etiquetas industrial i5300 detiene, reanuda y almacena los trabajos de impresión en una cola ajustable con protección contra sobrescritura.
  • Imprime fuentes pequeñas con precisión a 300 dpi
  • No requiere calibración ni configuración de ajustes de calor o velocidad
  • Cambios de materiales de 20 segundos, funciona con anchuras de etiqueta de 5,1 a 101,6 mm
  • Pantalla táctil en color de 178 mm y cortador automático integrado
  • Construcción sólida con todo el marco de metal
  • Intuitivo y fácil de manejar
  • Incluye el cable de alimentación de la UE
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Print Technology Transferencia térmica directa
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 284,5 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279,4 mm
Fondo (imperial) 16 in
Fondo (métrico) 401 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora, paquete Brady™ Workstation Basic Design, cable de alimentación de la UE, cable USB, lápiz, kit de limpieza, guía de inicio rápido, Jump Drive con videos prácticos y controlador de Windows™ de terceros
Idiomas Indonesio, Búlgaro, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Spanish, Turco
Memoria 512 MB de RAM, 195 MB de IFFS
Modelo i5300
Velocidad de impresión 254 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (imperial) 15 kg
Peso (métrico) 15 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de cables, etiquetado eléctrico, de laboratorio y de códigos de barras, identificación general
Garantía 2 año
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number I5300-C-EU